Merck
HPLC Analysis of Acebutolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Acebutolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materiales
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Acebutolol hydrochloride
analytical standard
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
22 °C
detector
UV, 254 nm