Merck
Tampón HEPES
Una botella de tampón HEPES en polvo
El HEPES, también conocido como ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etanosulfónico o ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanosulfónico o ácido N-[2-hidroxietil]piperazina-N′-[2-etanosulfónico], es un compuesto orgánico con propiedades bipolares. Es de naturaleza soluble con un valor de pKa de 7,55, lo que lo convierte en un amortiguador eficaz para mantener niveles de pH fisiológicos. HEPES tiene una capacidad insignificante de unión a los iones metálicos y es impermeable a la membrana. Además, tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas y tiene una absorbancia UV y visible muy baja.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 20
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 20
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 20 resultados
Página 1 de 1
Página 1 de 1
HEPES COMO DISOLUCIÓN TAMPÓN
El HEPES se utiliza normalmente como amortiguador biológico en la investigación bioquímica, en la que ayuda a mantener un pH estable en las disoluciones acuosas. Es eficaz como amortiguador, especialmente en el intervalo de pH de 6,8 a 8,2. Puede mantener un pH relativamente constante aunque se añadan pequeñas cantidades de ácido o de base.
HEPES EN LAS LÍNEAS DE CULTIVO CELULAR
El HEPES se utiliza en cultivos de líneas celulares linfocitoides humanas como medio de conservación. Se utiliza en los medios de cultivo celular como disolución tampón debido a su naturaleza independiente del CO2, lo que asegura un valor de pH estable, aunque los medios se manipulan fuera de una incubadora. Además, el HEPES no es tóxico para las células y no es absorbido por ellas, por lo que es adecuado para mantener la viabilidad celular durante el almacenamiento.
Se ha demostrado que la adición de HEPES al medio de cultivo mejora la actividad autofágica lisosómica y aumenta la comunicación inflamatoria en las células. Además, se utiliza para el tamponamiento de los iones de hidrógeno en medios de cultivo de microalgas, es eficaz en la estabilización del pH de los medios de agua dulce y agua marina artificial.
HEPES DE CALIDAD PARA BIOLOGÍA MOLECULAR
El tampón HEPES se utiliza para fabricar nanopartículas de plata con una estabilidad excelente, que exhiben notables propiedades citoprotectoras contra las células infectadas por el VIH-1. Se utiliza para mejorar la eficiencia de separación de las proteínas en geles de porcentaje único de poliacrilamida, por lo que es adecuado para optimizar los procedimientos de inmunoelectrotransferencia para el análisis de proteínas.
La presencia de tampón HEPES a pH 8,0 produjo una duplicación de la corriente de reducción del complejo Cu(II)-SA en el proceso rédox del complejo cobre(II)-salicilaldoxima [Cu(II)-SA]. El tampón HEPES se utiliza para estudios de degradación in vitro de materiales a base de magnesio. Su capacidad de tamponamiento ayuda a mantener un nivel de pH constantemente equilibrado en la disolución de degradación.
HEPES EN LOS CULTIVOS EMBRIONARIOS
El medio tamponado con HEPES se utiliza para cultivar embriones porcinos desde la etapa unicelular hasta la de blastocisto y también se utiliza para la conservación a corto plazo de embriones equinos.
HEPES COMO DISOLUCIÓN VERSÁTIL
La disolución HEPES se utiliza con frecuencia en la producción de nanomateriales, tales como nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanopartículas metálicas del grupo del platino y nanoestructuras de óxidos metálicos. Su función va más allá de actuar como agente reductor, sirve también como estabilizador para evitar la agregación de nanopartículas metálicas. Esta propiedad hace de HEPES un componente esencial en la síntesis de nanomateriales, ya que propicia la creación de nanoestructuras estables y uniformes.
Además, la disolución de HEPES se utiliza en la formación hidrolítica de complejos de neptunio(IV) formando complejos estables con neptunio(IV) e inhibiendo otras transformaciones químicas y la agregación. Esta estabilización es vital en la gestión de residuos nucleares para mantener la integridad y la contención del neptunio(IV) dentro del depósito de residuos.