V900372
Higromicina B from Streptomyces hygroscopicus
Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
Hygrovetine
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
viruses
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Aplicación
- An engineered Streptomyces hygroscopicus aph 7 gene mediates dominant resistance against hygromycin B in Chlamydomonas reinhardtii: This study underscores the genetic engineering applications of Hygromycin B resistance genes, facilitating algae research and potentially biofuel production, illustrating the broad utility of Hygromycin B in genetic engineering and selection protocols (Berthold P et al., 2002).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Espectro antimicrobiano: La higromicina B actúa contra bacterias, hongos y células eucariotas superiores.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.