Merck
V900341
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphate sodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Sinónimos:
5′-Adenylic acid, A-5′-P, AMP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5O7P · xNa+ · yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
347.22 (anhydrous free acid basis)
Código UNSPSC:
41106305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@]((COP(O)(O)=O)([H])O3.C.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Shudong Liu et al.
PloS one, 10(5), e0124951-e0124951 (2015-05-02)
Our previous study found that thyroid-stimulating hormone promoted sterol regulatory element-binding protein-2 (SREBP-2) expression and suppressed AMP-activated protein kinase (AMPK) activity in the liver, but it was unclear whether there was a direct link between TSH, AMPK and SREBP-2. Here
Misaki Kawanishi et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1309-1316 (2015-01-28)
Monitoring of pharmacodynamics in addition to pharmacokinetics is one of strategies to individualize mycophenolate mofetil therapy. The purpose of this study was to develop sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) methods for evaluation of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of mycophenolic