V900333
2-Thiouracil
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clave InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)