Merck
V900168
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
Al2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.15 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
Formulario
chunks or granules
powder, crystals or beads
densidad
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clave InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)