CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
Sinónimos:
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
Seleccione un Tamaño
US$ 339,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 339,00
Productos recomendados
Materiales
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
esterilidad
sterile
sterile
Características
container and lid
envase
pack of 1
case of 100
fabricante / nombre comercial
Corning 430179
tamaño
250 mL , beaker
Categorías relacionadas
Descripción general
- Container is graduated in both millilitres and ounces
- Certified nonpyrogenic
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)