V900014
Pyrogallol
Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
Línea del producto
Vetec™
Formulario
solid
dilution
(for analytical testing)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?