V800403
Sodium thiosulfate
AR, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
Formulario
crystals
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)