V800318
Fosfato de potasio monobasic
suitable for HPLC, 99.5-100.5%
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
product line
Vetec™
assay
99.5-100.5%
form
crystalline powder
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.0-5.0 (10% in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c