V800189
Formaldehído solution
AR, contains 5-8% methanol as stabilizer, 37-41 % (w/v)
Sinónimos:
Formalina
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
37.0-41.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
572 °F
contiene
5-8% methanol as stabilizer
concentración
37-41 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
cadena SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)