V800155
Dietiléter
≥99.5%, Laboratory Reagent grade, contains 5 ppm BHT as stabilizer, Vetec™
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, LR, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99.5%
grado
LR
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
contiene
5 ppm BHT as stabilizer
lim. expl.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?