V800074
Benceno
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Productos recomendados
grado
HPLC grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.77 (vs air)
presión de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1043 °F
lim. expl.
8 %
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)