V0T0379
Sulfato de amonio
technical grade, 99%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
99%
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)