Documentos clave
168356
Millipore
Sulfato de amonio
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352314
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 555
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 1 M
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable