Documentos clave
V000332
Sigma-Aldrich
Silicone grease Bayer
Sinónimos:
Baysilone®
About This Item
Número MDL:
Información legal
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)