Merck
1646031
USP
Testosterone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Epitestosterone, 17α-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17α-ol-3-one, cis-Testosterone, Isotestosterone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
testosterone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Testosterone Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Epitestosterone is a naturally occurring steroid, an inactive epimer of testosterone.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)