1569000
USP
Promazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
10-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
promazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Promazine Hydrochloride Injection
- Promazine Hydrochloride Oral Solution
- Promazine Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)