Documentos clave
ERMBF446D
Maize GMO Standard ERM-BF446
1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMBF446D
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)