1568051
USP
Proguanil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,5-Bis(4-chlorophenyl)biguanide monohydrochloride monohydrochloride, N,N′-Bis(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
proguanil
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=Nc2ccc(cc2)Cl)N)\N.Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
Clave InChI
HEWJYBHXNHZDOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)