PHR1200
4-Chloroaniline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Chloroaniline
Seleccione un Tamaño
US$ 185,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 185,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1111908
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
0.15 mmHg ( 25 °C)
familia API
proguanil, chlorhexidine
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)