Merck
1567004
USP
Procyclidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 544,00
US$ 544,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 544,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H29NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
323.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 544,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
procyclidine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Clave InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Procyclidine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Procyclidine Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)