P3794
Procyclidine hydrochloride
Sinónimos:
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
Formulario
solid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Clave InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?