1561518
USP
Primaquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Quinocide, 8-(4-Aminopentylamino)-6-methoxyquinoline, N1-(6-Methoxyquinolyl)-1,4-pentanediamine
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
primaquine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCCC(N)C)c1c2ncccc2cc(c1)OC
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(16)5-3-7-17-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-18-15(12)14/h4,6,8-11,17H,3,5,7,16H2,1-2H3
Clave InChI
NBAFIBBHADOTMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Primaquine Phosphate
- Primaquine Phosphate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)