1528501
USP
Phentermine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phentermine
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Phentermine Hydrochloride Capsules
- Phentermine Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)