Merck
P199
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-butanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 205,00
US$ 205,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 205,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
185.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 205,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
143-144 °C
cadena SMILES
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
Clave InChI
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)