1500400
USP
Parthenolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
parthenolide
fabricante / nombre comercial
USP
mp
115-116 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
Clave InChI
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Powdered Feverfew
- Feverfew
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)