1477502
USP
Octoxynol 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
octoxynol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clave InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octoxynol 9 as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
251 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)