1468501
USP
Norepinephrine bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate, L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
norepinephrine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Clave InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Norepinephrine Bitartrate
- Norepinephrine Bitartrate Injection
- Epinephrine
- Racepinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Articaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
- Racepinephrine Hydrochloride
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)