Merck
1441243
USP
Metoprolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 2.000,00
US$ 2.000,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 2.000,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
244.71
Beilstein:
7622429
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 2.000,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metoprolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
InChI
1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
Clave InChI
MAVSBQOSROXJQJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Metoprolol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)