Merck
1431501
USP
Methyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
300 MG
US$ 491,00
US$ 491,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
300 MG
US$ 491,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.40
Beilstein:
1773739
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 491,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyl myristate
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Clave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Methyl myristate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
  • Glyceryl Tristearate
  • Polyglyceryl 3 Diisostearate
  • Polyglyceryl Dioleate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18