1103003
USP
Cetyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
8.34 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
familia API
cetyl alcohol
temp. de autoignición
483 °F
lim. expl.
8 %
fabricante / nombre comercial
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Cetyl Esters Wax
- Cetostearyl Alcohol
- Hydrogenated Lanolin
- Sodium Cetostearyl Sulfate
- Oleyl Alcohol
- Stearyl Alcohol
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)