1374383
USP
Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
malabar nut tree
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Malabar-Nut-Tree, Leaf
- Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf
- Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf Extract
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)