This product is a neat or pure powder. The minimum purity is ~90% by HPLC analysis, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. The impurities are also listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample of lot specific Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/phl89552#product-documentation
PHL89552
Procyanidin B2
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-Epicatechin (4β-8)-(−)-epicatechin, 4,8″-Bi-[(+)-epicatechin], cis,cis″-4,8″-Bi(3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavane), Proanthocyanidin B2
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
Clave InChI
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
purity of this standard please
1 answer-