1370881
USP
Lycopene Preparation
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
familia API
lycopene
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Lycopene
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)