1365043
USP
Levothyroxine Peak Identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
familia API
levothyroxine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)