Y0001382
Levothyroxine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Levothyroxine sodium
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levothyroxine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].Ic1c(c(cc(c1)Oc2c(cc(cc2I)C[C@H](N)C(=O)O)I)I)[O-]
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clave InChI
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)