Merck
1347802
USP
Isobutyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Acetic acid isobutyl ester
Seleccione un Tamaño
3 X 1.2 ML
US$ 533,00
US$ 533,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 X 1.2 ML
US$ 533,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1741909
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 533,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
>4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
793 °F
lim. expl.
10.5 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Isobutyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1