Merck
W217506
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
FCC, FG
Sinónimos:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número de FEMA:
2175
Beilstein:
1741909
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
195
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.005
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
>4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
793 °F
lim. expl.
10.5 %
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
cadena SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isobutyl acetate, a medium chain ester, is a high-volume solvent, flavor and fragrance compound.[1] It is the fruity ester formed during the fermentation of wine.[2] Organoleptic threshold value of isobutyl acetate has been evaluated in Norwegian all-malt pilsener beer.[3] Engineered biosynthesis of isobutyl acetate in Escherichia coli directly from glucose has been reported.[1]
Aplicación
Isobutyl acetate is suitable ester aroma compound used in the estimation of esters which contribute to the fruity aroma in sweet wines.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ana Marquez et al.
Talanta, 123, 32-38 (2014-04-15)
A dynamic headspace sorptive extraction (DHS) combined with thermal desorption (TD) and coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was developed for the determination of 11 esters which contribute to the fruity aroma in sweet wines. A full factorial (4 factors
Organoleptic threshold values of some alcohols and esters in beer.
Engan S.
Journal of the Institute of Brewing, 78(1), 33-36 (1972)
Yi-Shu Tai et al.
Metabolic engineering, 27, 20-28 (2014-12-03)
Medium-chain esters such as isobutyl acetate (IBAc) and isoamyl acetate (IAAc) are high-volume solvents, flavors and fragrances. In this work, we engineered synthetic metabolic pathways in Escherichia coli for the total biosynthesis of IBAc and IAAc directly from glucose. Our
Fermentation esters-formation and retention as affected by fermentation temperature.
Killian E and Ough CS.
American Journal of Enology and Viticulture, 30(4), 301-305 (1979)
Determination of low phosphate concentrations in seawater by an isobutyl acetate extraction procedure.
Cescon BS and Scarazzato PG.
Limnology and Oceanography, 18(3), 499-500 (1973)