1321004
USP
Hydrocortisone valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hydrocortisone 17-valerate, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-valerate, Cortisol 17-valerate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hydrocortisone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCC)C(=O)CO
InChI
1S/C26H38O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-20,23,27,29H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
FZCHYNWYXKICIO-FZNHGJLXSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
- Hydrocortisone Valerate Cream
- Hydrocortisone Valerate Ointment
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)