BP188
Hydrocortisone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Hydrocortisone 21-phosphate sodium salt, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-phosphate, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-phosphate, Cortisol 21-phosphate sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hydrocortisone
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@]1(C2(C(C3C(C4(CCC(=O)C=C4CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H31O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14?,15?,16?,18?,19?,20?,21-;;/m0../s1
Clave InChI
RYJIRNNXCHOUTQ-JDBXSQCTSA-L
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)