1304038
USP
Identificación de la heparina sódica
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Heparina sodium
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
heparin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
La heparina sódica es la sal de sodio de los glucosaminoglucanos sulfatados. Es una mezcla de moléculas heterogéneas de pesos moleculares variables con una combinación de actividades contra diferentes factores de la cascada de la coagulación sanguínea. Está presente en los tejidos de los mamíferos y generalmente se obtiene de la mucosa intestinal u otros tejidos adecuados de los mamíferos domésticos utilizados para la alimentación humana. El patrón de referencia USP de identificación de la heparina sódica se proporciona según lo publicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
application
El patrón de referencia USP para la identificación de heparina sódica se utiliza para preparar la disolución patrón y la disolución de idoneidad del sistema para la identificación y el análisis de la heparina sódica utilizando métodos específicos como los descritos en las monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP). Encontrará más información en el capítulo, Heparin Sodium, USP43-NF38 – 2195 de la USP.
Other Notes
Este producto es parte del programa USP Biologics.
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Heparin Sodium
United States Pharmacopeia, 41(6), 2195-2195 (2018)