1274607
USP
Flunixin meglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
Seleccione un Tamaño
US$ 544,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 544,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flunixin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Clave InChI
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Flunixin Meglumine Granules
- Flunixin Meglumine Injection
- Flunixin Meglumine Paste
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)