Documentos clave
1268943
USP
Etonogestrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
18-Nor Etonogestrel
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.360,00
US$ 1.360,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.360,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.360,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
etonogestrel
Formulario
neat
envase
pkg of 10 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)C(=C)C2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-9-18-17-7-5-14-11-15(22)6-8-16(14)19(17)13(2)12-20(18,21)3/h1,11,16-19,23H,2,5-10,12H2,3H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
VBLPWTJRPURMLR-OLGWUGKESA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Etonogestrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Etonogestrel
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)