1268896
USP
Etoricoxib Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2Z)-2-Chloro-3-(dimethylamino)-N,N-dimethylprop-2-en-1-iminium hexafluorophosphate, 2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
PIUHAULDXSPPQV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)