1228042
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-1-yl)-O1-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]-p-cresol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
drometrizole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)