1154649
USP
Cyclohexanecarboxylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gabapentin
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)