1134018
USP
Ciclopirox
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ciclopirox
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
Clave InChI
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Ciclopirox Topical Solution
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)