1133922
USP
Cinacalcet Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cinacalcet
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)