Documentos clave
1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 575,00
US$ 575,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 575,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H18INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
275.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 575,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 200 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].[N+](CCOCCO)(C)(C)C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Choline Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Choline Bitartrate
  • Choline Chloride
  • Choline Citrate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)